Cloruro de etilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L03624.30 L03624.0B
L03624.30EA 50.3 EUR
L03624.30 L03624.0B
Cloruro de etilamonio 98%
Cloruro de etilamonio
Precaución: Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Formula: C₂H₈ClN
Pto. de fusión: 95…100 °C
Densidad: 1,220
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012885
Núm. CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Índice Merck: 14,3762