Acrilato de 2-etilhexilo ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
L03854.AE L03854.AP L03854.0F
L03854.AEEA 28.3 EUR
L03854.AE L03854.AP L03854.0F
Acrilato de 2-etilhexilo ≥98% estabilizado
Acrilato de 2-etilhexilo
Purity: 98% CAS No.: 103-11-7 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -90° Boiling Point: 130°/50mm Beilstein Reference: 1765828 MDL No.: MFCD00009495
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.885
Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009495
Núm. CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7