Bis(4-fluorofenil) sulfona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4,4'-Difluorodifenilsulfona
L04723.06 L04723.14
L04723.06EA 35.4 EUR
L04723.06 L04723.14
Bis(4-fluorofenil) sulfona ≥98%
Bis(4-fluorofenil) sulfona
Purity: 98+% CAS No.: 383-29-9 Molecular Formula: C12H8F2O2S Formula Weight: 254.25 Odour: Odourless Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1970911 MDL No.: MFCD00000350
Formula: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000350
Núm. CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4