3-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluorofenilhidrazina clorhidrato
L07418.06
L07418.14
L07418.06EA
76.5
EUR
L07418.06
L07418.14
3-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
3-Fluorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 2924-16-5
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 3627729
Formula:
C₆H₈ClFN₂ MW: 162.59 g/mol Pto. de fusión: ∼ 268 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012934 Núm. CAS: 2924-16-5 EINECS: 220-886-4 |