1-Cloro-2,2-dietoxietano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1,1-diethoxyethane
L07661.22
L07661.36
L07661.22EA
53.8
EUR
L07661.22
L07661.36
1-Cloro-2,2-dietoxietano ≥98%
1-Cloro-2,2-dietoxietano
Purity: 98%
CAS No.: 621-62-5
Molecular Formula: C6H13ClO2
Formula Weight: 152.62
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -45°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 969254
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000949
Formula:
C₆H₁₃ClO₂ MW: 152,62 g/mol Pto. Ebullición: 156…157 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1,018 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000949 Núm. CAS: 621-62-5 EINECS: 210-695-4 UN: 1993 ADR: 3,III |