Difenilsulfona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
L08232.30
L08232.0B
L08232.30EA
38.8
EUR
L08232.30
L08232.0B
Difenilsulfona ≥99%
Difenilsulfona
Purity: 99+%
CAS No.: 127-63-9
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Flash Point: 184°(363°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 377-379°
Beilstein Reference: 1910573
Merck Reference: 14,3238
MDL No.: MFCD00007548
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S MW: 218.28 g/mol Pto. Ebullición: 377…379 °C Pto. de fusión: 123…130 °C Densidad: 1.36 Pto. de inflamación: 184 °C (363 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007548 Núm. CAS: 127-63-9 EINECS: 204-853-1 |