1,4-Difenil-1,4-butanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08652.03
L08652.06
L08652.03EA
66
EUR
L08652.03
L08652.06
1,4-Difenil-1,4-butanodiona ≥98%
1,4-Difenil-1,4-butanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 495-71-6
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 144-148°
Boiling Point: 260°/15mm
MDL No.: MFCD00037818
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 260 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 144…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037818 Núm. CAS: 495-71-6 |