m-Anisato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09041.09 L09041.18
L09041.09EA 43.1 EUR
L09041.09 L09041.18
m-Anisato de metilo ≥98%
m-Anisato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 5368-81-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2208567 MDL No.: MFCD00017193
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 238 °C
Densidad: 1,15
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017193
Núm. CAS: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5