(±)-6-Metil-5-hepten-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L09181.06
L09181.14
L09181.06EA
40.5
EUR
L09181.06
L09181.14
(±)-6-Metil-5-hepten-2-ol ≥98%
(±)-6-Metil-5-hepten-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 1569-60-4
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 78-80°/15mm
Beilstein Reference: 1720073
MDL No.: MFCD00004561
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 78…80 °C (15 mmHg) Densidad: 0,84 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004561 Núm. CAS: 1569-60-4 EINECS: 216-377-1 |