1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadiino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
L09246.03
L09246.06
L09246.03EA
45.6
EUR
L09246.03
L09246.06
1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadiino ≥98%
1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadiino
Purity: 98%
CAS No.: 4526-07-2
Molecular Formula: (CH3)3Si-C≡C-C≡C-Si(CH3)3
Formula Weight: 194.43
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1758268
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00009839
Formula:
C₁₀H₁₈Si₂ MW: 194,42 g/mol Pto. de fusión: 110…113 °C Densidad: 0,752 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009839 Núm. CAS: 4526-07-2 UN: 1325 ADR: 4.1,II |