(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 35132-20-8
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2369988
Optical Rotation: +104° (c=1 in methanol)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00082769
Formula:
C₁₄H₁₆N₂ Pto. de fusión: 80…84 °C |
Número MDL:
MFCD00082769 Núm. CAS: 35132-20-8 ADR: 8,III |