3,3'-Diaminodifenilsulfona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L11400.14
L11400.22
L11400.14EA
34.5
EUR
L11400.14
L11400.22
3,3'-Diaminodifenilsulfona 98%
3,3'-Diaminodifenilsulfona
Purity: 98%
CAS No.: 599-61-1
Molecular Formula: C12H12N2O2S
Formula Weight: 248.30
Odour: Odourless
Melting Point: 171-174°
Beilstein Reference: 2215938
MDL No.: MFCD00007792
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Pto. de fusión: 171…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007792 Núm. CAS: 599-61-1 EINECS: 209-967-5 |