3-(Trifluorometil)fenilhidrazina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
L11996.03
L11996.06
L11996.03EA
62.8
EUR
L11996.03
L11996.06
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina 95%
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina
Purity: 95%
CAS No.: 368-78-5
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 80-83°/9mm
Beilstein Reference: 640075
MDL No.: MFCD00025093
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Pto. Ebullición: 80…83 °C (9 mmHg) Densidad: 1,348 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025093 Núm. CAS: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |