Dihidrogenocitrato de sodio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L12557.36
L12557.22
L12557.0P
L12557.36EA
61.1
EUR
L12557.36
L12557.22
L12557.0P
Dihidrogenocitrato de sodio ≥99%
Dihidrogenocitrato de sodio
Purity: 99%
CAS No.: 18996-35-5
Molecular Formula: C6H7NaO7
Formula Weight: 214.11
Melting Point: 211-212°
Beilstein Reference: 3920246
Formula:
C₆H₇NaO₇ Pto. de fusión: 211…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013067 Núm. CAS: 18996-35-5 EINECS: 242-734-6 |