trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona predominantly trans 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
L12643.03 L12643.06
L12643.03EA 25 EUR
L12643.03 L12643.06
trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona predominantly trans 96%
trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona
Purity: 96% CAS No.: 959-28-4 Molecular Formula: C16H12O2 Formula Weight: 236.27 Melting Point: 103-108° Beilstein Reference: 743958
Formula: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003083
Núm. CAS: 959-28-4
EINECS: 213-498-1