(±)-3-(Metilamino)-1,2-propanodiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12653.14
L12653.22
L12653.14EA
49.4
EUR
L12653.14
L12653.22
(±)-3-(Metilamino)-1,2-propanodiol 99%
(±)-3-(Metilamino)-1,2-propanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 40137-22-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 1733341
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00082732
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 239…241 °C Densidad: 1,093 Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082732 Núm. CAS: 40137-22-2 EINECS: 254-809-0 ADR: 8,III |