Diisocianato de 2-metil-m-fenileno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
L12745.03 L12745.06
L12745.03EA 78.6 EUR
L12745.03 L12745.06
Diisocianato de 2-metil-m-fenileno ≥97%
Diisocianato de 2-metil-m-fenileno
Purity: 97% CAS No.: 91-08-7 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5708 Odour: Pungent Melting Point: 13° Boiling Point: 129-133°/18mm Beilstein Reference: 2211546 UN No.: 2078 MDL No.: MFCD00002010
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. Ebullición: 129…133 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 1,226
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00002010
Núm. CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II