Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12841.09
L12841.04
L12841.09EA
519
EUR
L12841.09
L12841.04
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 602-00-6
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 177-181°
Beilstein Reference: 2372248
Formula:
C₇H₅NO₅ MW: 183.12 g/mol Pto. de fusión: 177…181 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017003 Núm. CAS: 602-00-6 |