(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12968.03
L12968.MD
L12968.03EA
65.9
EUR
L12968.03
L12968.MD
(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina 97%
(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 29841-69-8
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 3201645
Optical Rotation: -102° (c=1 in methanol)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00082751
Formula:
C₁₄H₁₆N₂ Pto. de fusión: 80…84 °C |
Número MDL:
MFCD00082751 Núm. CAS: 29841-69-8 ADR: 8,III |