4-Iodofenilhidrazina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Iodophenyl)hydrazine
L14806.03 L14806.06
L14806.03EA 101 EUR
L14806.03 L14806.06
4-Iodofenilhidrazina 95%
4-Iodofenilhidrazina
Purity: 95% CAS No.: 13116-27-3 Molecular Formula: C6H7IN2 Formula Weight: 234.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 742475 MDL No.: MFCD00052688
Formula: C₆H₇IN₂
Pto. de fusión: 99…103 °C
Número MDL: MFCD00052688
Núm. CAS: 13116-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III