4-Metil-2-piridona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metilpiridin-2-ol
L16188.06
L16188.14
L16188.06EA
82.5
EUR
L16188.06
L16188.14
4-Metil-2-piridona ≥98%
4-Metil-2-piridona
Purity: 98+%
CAS No.: 13466-41-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 128-131°
Boiling Point: 186-187°/12mm
Beilstein Reference: 107082
MDL No.: MFCD00134298
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 186…187 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 128…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134298 Núm. CAS: 13466-41-6 |