(S)-(+)-6-Metil-5-hepten-2-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 58917-26-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 78-80°/15mm
Beilstein Reference: 1720071
Optical Rotation: +18° (neat)
MDL No.: MFCD03093080
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 78…80 °C (15 mmHg) Densidad: 0,844 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093080 Núm. CAS: 58917-26-3 |