6-Cloro-m-anísidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-5-metoxianilina, 6-Cloro-3-anísidina
L20162.06 L20162.14 L20162.22
L20162.06EA 60.3 EUR
L20162.06 L20162.14 L20162.22
6-Cloro-m-anísidina ≥98%
6-Cloro-m-anísidina
Purity: 98+% CAS No.: 2401-24-3 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Refractive Index: 1.5865 Odour: Characteristic Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 2082193 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00047830
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Pto. Ebullición: 135…137 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047830
Núm. CAS: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1 III