D-cicloserina
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
A1943.0001EA 96.5 EUR
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
D-cicloserina
D-Cicloserina
Formula: C₃H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005353
Núm. CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4