3-Bromo-4-fluorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
293930050 293930250
ACRO293930050EA 30.9 EUR
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Pto. Ebullición: 138…139 °C (2.5 mmHg)
Pto. de fusión: 28…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042186
Núm. CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %