3-Bromo-4-fluorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15198.06 A15198.14
A15198.06EA 58.4 EUR
A15198.06 A15198.14
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 77771-02-9 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 138-139°/2.5mm Beilstein Reference: 5806226 MDL No.: MFCD00042186
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Pto. Ebullición: 138…139 °C (2.5 mmHg)
Pto. de fusión: 29…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042186
Núm. CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1