5-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14219.09
A14219.18
A14219.30
A14219.09EA
54.2
EUR
A14219.09
A14219.18
A14219.30
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 93777-26-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5700
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 7632798
MDL No.: MFCD00070755
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C Pto. de fusión: 49 Densidad: 1.710 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070755 Núm. CAS: 93777-26-5 EINECS: 298-056-6 |