4-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16112.06
A16112.14
A16112.22
A16112.06EA
50.7
EUR
A16112.06
A16112.14
A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 57848-46-1
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 42°/19mm
MDL No.: MFCD00143261
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Pto. Ebullición: 42 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 59…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143261 Núm. CAS: 57848-46-1 |