2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24989.06
B24989.14
B24989.06EA
35.2
EUR
B24989.06
B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-39-2
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 8678330
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00142875
Formula:
C₇H₃BrFN Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 88…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142875 Núm. CAS: 57381-39-2 EINECS: 260-711-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |