4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Tiron monohidrato
0215774105 0215774180 0215774125
ICNA0215774105EA 37.1 EUR
ICNA0215774105 ICNA0215774180 ICNA0215774125
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato
Colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, and molybdenum. Complexing agent.
Very freely soluble in water
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149531
Núm. CAS: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard