Ditiooxamida, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00629.0100 1.00629.1000
1.00629.0100EA 1770 EUR
1.00629.0100 1.00629.1000
Ditiooxamida, Supelco®
Ditiooxamida
Formula: C₂H₄N₂S₂
MW: 120,2 g/mol
Número MDL: MFCD00004941
Núm. CAS: 79-40-3
EINECS: 201-203-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.37 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C (decomposition)
Molar Mass 120.20 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3