3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 28.4 EUR
A13318.06 A13318.14
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 79630-23-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 134-136°/33mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00055432
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Pto. Ebullición: 134…136 °C (33 mmHg)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055432
Núm. CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III