Cloruro de etilamonio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Etilamina clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00874.0250 8.00874.1000
8.00874.0250EA 55.3 EUR
8.00874.0250 8.00874.1000
Cloruro de etilamonio, Sigma-Aldrich®
Cloruro de etilamonio
Formula: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Número MDL: MFCD00012885
Núm. CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 - 108 °C
Molar Mass 81.54 g/mol