2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2,4-Diamino-6-fenil-s-triazina, 6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina, 6-Fenil-1,3,5-triazin-2,4-diildiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03573.0100 8.03573.1000
8.03573.0100EA 37.9 EUR
8.03573.0100 8.03573.1000
2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina, Sigma-Aldrich®
2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina
Formula: C₉H₉N₅
MW: 187.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023187
Núm. CAS: 91-76-9
EINECS: 202-095-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 224 - 227 °C
Molar Mass 187.21 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 270 °C
Density 1.425 g/cm3 (15 °C)
pH 6.5 (0.3 g/l, H2O, 20 °C)