Cloruro de metilamonio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Metilamina clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06020.0005 8.06020.0250 8.06020.1000 8.06020.9025 8.06020.9032
8.06020.0005EA 32.8 EUR
8.06020.0005 8.06020.0250 8.06020.1000 8.06020.9025 8.06020.9032
Cloruro de metilamonio, Sigma-Aldrich®
Cloruro de metilamonio
Formula: CH₆ClN
MW: 67,52 g/mol
Número MDL: MFCD00012849
Núm. CAS: 593-51-1
EINECS: 209-795-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 228 - 233 °C
Molar Mass 67.52 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 225 - 230 °C (20 hPa)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CH6ClN
Chemical Formula CH3NH3Cl