Sulfolan ≥99.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07993.0250 8.07993.1000
8.07993.0250EA 62.8 EUR
8.07993.0250 8.07993.1000
Sulfolan ≥99.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Formula: C₄H₈O₂S
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,26 g/cm3 (30 °C)
Pto. de inflamación: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005484
Núm. CAS: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (30 °C)
Flash Point 177 °C
Refractive Index 1.484 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (30 °C)