Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Titanium(IV) oxide acetylacetonate, Titanium(IV) oxyacetylacetonate, Titanyl Acetylacetonate, Titanium (IV) oxide bis(acetylacetonate), Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titanium (IV), Titanium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08305.0025
8.08305.0100
8.08305.0025EA
175
EUR
8.08305.0025
8.08305.0100
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV), Sigma-Aldrich®
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
Formula:
C₁₀H₁₄O₅Ti MW: 262.1 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013505 Núm. CAS: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 200 °C |
Molar Mass | 262.08 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 159 - 160 °C |