4-(4-Nitrobencil)piridina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
8.20890.0025EA 183 EUR
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
4-(4-Nitrobencil)piridina, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobencil)piridina
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006445
Núm. CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 214.22 g/mol