Dapsona, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4,4'-Sulfonildianilina, 4,4'-Diaminodifenilsulfona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21073.0005 8.21073.0250
8.21073.0005EA 38.7 EUR
8.21073.0005 8.21073.0250
Dapsona, Sigma-Aldrich®
Dapsona
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Número MDL: MFCD00007887
Núm. CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.38 g/l (37 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 248.30 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Synonyms DDS, 4,4'-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
Hill Formula C12H12N2O2S
Chemical Formula [4-(NH2)C6H4]2SO2