Metacrilato de 2-etilhexilo Stabilised, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilización: Hydrochinonmonomethylether
MQ200
8.40088.0025 8.40088.0250
8.40088.0025EA 28.8 EUR
8.40088.0025 8.40088.0250
Metacrilato de 2-etilhexilo Stabilised, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009494
Núm. CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 218 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C