Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19321.06
L19321.14
L19321.06EA
59.6
EUR
L19321.06
L19321.14
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico ≥98%
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 1006-41-3
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 2614292
Formula:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol Pto. Ebullición: 289 Pto. de fusión: 167…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055370 Núm. CAS: 1006-41-3 |