Ácido 3-bromo-4-fluorobenzoico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B24711.03 B24711.06
B24711.03EA 26.7 EUR
B24711.03 B24711.06
Ácido 3-bromo-4-fluorobenzoico 96%
Ácido 3-bromo-4-fluorobenzoico
Purity: 96% CAS No.: 1007-16-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00042463
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. de fusión: 138…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042463
Núm. CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6