Heptadecanoato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51633-1G 51633-5G
51633-1GEA 95.7 EUR
51633-1G 51633-5G
Heptadecanoato de metilo, Supelco®
Heptadecanoato de metilo
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Número MDL: MFCD00009001
Núm. CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba35cdd3aa2b51eafe9d3ac1f95e273968b41034&vid=fdee138dd473c4d9e98716e27d795d19079e7586&prid=web&clid=SAPDAM