Dihidrogenocitrato de potasio 98, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: mono-Potasio citrato, Citrato de monopotasio
MQ100
60215-1KG 60215-250G
60215-1KGEA 178 EUR
60215-1KG 60215-250G
Dihidrogenocitrato de potasio 98, Supelco®
Dihidrogenocitrato de potasio
Formula: C₆H₇KO₇
MW: 230.22 g/mol
Número MDL: MFCD00036472
Núm. CAS: 866-83-1
EINECS: 212-753-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=422a3b9b722b275ece4ad036f679bd5b84bbf52b&vid=ebaa456566275264ebe9ce5b67e5c48944aa40b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
assay ≥98.0% (NT)