Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20118.06
B20118.14
B20118.06EA
76.2
EUR
B20118.06
B20118.14
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico ≥98%
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 112704-79-7
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 6323931
Formula:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219,01 g/mol Pto. de fusión: 210…213 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143263 Núm. CAS: 112704-79-7 |