Nonanoato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
76368-1ML 76368-5ML
76368-1MLEA 53.2 EUR
76368-1ML 76368-5ML
Nonanoato de metilo, Supelco®
Nonanoato de metilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Número MDL: MFCD00009569
Núm. CAS: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13f28c6427a7137b8dcc3f3867271ab44f177779&vid=084789a5a0d23704f4738211b593d0f2d068aed9&prid=web&clid=SAPDAM