4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato Indicador para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Tiron monohidrato
89460-100G 89460-10G
89460-100GEA 191 EUR
89460-100G 89460-10G
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato Indicador para complexometria, Fluka™
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149531
Núm. CAS: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 95.0 %
Indicator solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for Complexometry complying