Tricosanoato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
91478-1G 91478-250MG
91478-1GEA 586 EUR
91478-1G 91478-250MG
Tricosanoato de metilo, Supelco®
Tricosanoato de metilo
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Número MDL: MFCD00009349
Núm. CAS: 2433-97-8
EINECS: 219-420-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed46e790e4b7382def4a0e22cd9279064f2f6b20&vid=ca4db1fc8b0caecb5750e9ade94de37422f99a1d&prid=web&clid=SAPDAM