Acrilato de 2-hidroxietilo ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0743.0500 A0743-25ML A0743-500ML
TCIAA0743.0500EA 0 EUR
TCIAA0743.0500 TCIAA0743-25ML TCIAA0743-500ML
Acrilato de 2-hidroxietilo ≥95.0% (por GC) estabilizado
Acrilato de 2-hidroxietilo
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00002865
Núm. CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&vid=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %