4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1247-25ML A1247-500ML
TCIAA1247-25MLEA 36 EUR
TCIAA1247-25ML TCIAA1247-500ML
4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal ≥97.0% (por GC)
4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 253°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00036507
Núm. CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49aea794f23324d6788ca24ef15af44f0052f863&vid=49aea794f23324d6788ca24ef15af44f0052f863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %